Print…
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452081-1G OR452081-250MG OR452081-500MG
APOSOR452081-1GEA 0 EUR
APOSOR452081-1G APOSOR452081-250MG APOSOR452081-500MG
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride 97%
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11052542
Número CAS: 59229-64-0