4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452079-250MG
OR452079-500MG
APOSOR452079-250MGEA
522
EUR
APOSOR452079-250MG
APOSOR452079-500MG
4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine 97%
4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine
Fórmula:
C₁₁H₂₂N₂O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06410634 Número CAS: 887987-72-6 |