Print…
3-Morpholineethanol hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452075-100MG OR452075-250MG OR452075-500MG
APOSOR452075-100MGEA 328 EUR
APOSOR452075-100MG APOSOR452075-250MG APOSOR452075-500MG
3-Morpholineethanol hydrochloride 97%
3-Morpholineethanol hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22199183
Número CAS: 399580-64-4