Print…
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452062-1G OR452062-250MG
APOSOR452062-1GEA 568 EUR
APOSOR452062-1G APOSOR452062-250MG
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid 97%
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₉ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06260646
Número CAS: 36809-08-2