5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR45206-1G
OR45206-250MG
OR45206-5G
APOSOR45206-1GEA
522
EUR
APOSOR45206-1G
APOSOR45206-250MG
APOSOR45206-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Fórmula:
C₈H₈O₂S Peso Molecular: 168.213 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD23750170 Número CAS: 1518721-51-1 |