Print…
1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452055-1G OR452055-5G
APOSOR452055-1GEA 48 EUR
APOSOR452055-1G APOSOR452055-5G
1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃BrO₂
Peso Molecular: 269.134 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00573784
Número CAS: 143328-23-8