Print…
3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452048-500MG OR452048-5G
APOSOR452048-500MGEA 157 EUR
APOSOR452048-500MG APOSOR452048-5G
3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid 97%
3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₄
Peso Molecular: 251.278 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11848820
Número CAS: 168162-30-9