Print…
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
OR452043-1G OR452043-250MG OR452043-500MG
APOSOR452043-1GEA 654 EUR
APOSOR452043-1G APOSOR452043-250MG APOSOR452043-500MG
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine 97%
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine
Fórmula: C₂₄H₂₁NO₅
Peso Molecular: 403.427 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371961
Número CAS: 178432-48-9