Print…
4-Methyl-L-tryptophan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452025-250MG OR452025-500MG OR452025-100MG OR452025-1G
APOSOR452025-250MGEA 328 EUR
APOSOR452025-250MG APOSOR452025-500MG APOSOR452025-100MG APOSOR452025-1G
4-Methyl-L-tryptophan 97%
4-Methyl-L-tryptophan
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797707
Número CAS: 33468-33-6