Print…
5-Methyl-L-tryptophan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-Amino-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-Me)-OH
OR452022-1G OR452022-250MG
APOSOR452022-1GEA 607 EUR
APOSOR452022-1G APOSOR452022-250MG
5-Methyl-L-tryptophan 97%
5-Methyl-L-tryptophan
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01677297
Número CAS: 154-06-3