Print…
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452021-1G OR452021-500MG
APOSOR452021-1GEA 654 EUR
APOSOR452021-1G APOSOR452021-500MG
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10565737
Número CAS: 81177-54-0