Print…
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452020-1G OR452020-500MG
APOSOR452020-1GEA 654 EUR
APOSOR452020-1G APOSOR452020-500MG
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10565736
Número CAS: 19914-06-8