Print…
3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-3-(3-iodophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(3-I)-OH
OR452004-1G OR452004-5G
APOSOR452004-1GEA 154 EUR
APOSOR452004-1G APOSOR452004-5G
3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
3-Iodo-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀INO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05227974
Número CAS: 20846-38-2