Print…
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45180-1G OR45180-250MG
APOSOR45180-1GEA 271 EUR
APOSOR45180-1G APOSOR45180-250MG
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD16767981
Número CAS: 343269-59-0