Print…
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45179-1G OR45179-250MG
APOSOR45179-1GEA 278 EUR
APOSOR45179-1G APOSOR45179-250MG
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Peso Molecular: 197.032 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD16767982
Número CAS: 70590-12-4