Print…
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45170-1G OR45170-250MG
APOSOR45170-1GEA 145 EUR
APOSOR45170-1G APOSOR45170-250MG
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699647
Número CAS: 550998-59-9