Print…
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45165-1G OR45165-250MG
APOSOR45165-1GEA 145 EUR
APOSOR45165-1G APOSOR45165-250MG
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₁BrO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31726338
Número CAS: 91571-13-0