Print…
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45163-1G OR45163-250MG
APOSOR45163-1GEA 128 EUR
APOSOR45163-1G APOSOR45163-250MG
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₁BrO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16089983
Número CAS: 150612-67-2