Print…
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45160-1G OR45160-250MG
APOSOR45160-1GEA 0 EUR
APOSOR45160-1G APOSOR45160-250MG
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28987315
Número CAS: 74222-19-8