Print…
3-Methyl-1,1-diphenylurea
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45151-25G OR45151-5G
APOSOR45151-25GEA 0 EUR
APOSOR45151-25G APOSOR45151-5G
3-Methyl-1,1-diphenylurea
3-Methyl-1,1-diphenylurea
Fórmula: C₁₄H₁₄N₂O
Ponto de Fusão: 172…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043722
Número CAS: 13114-72-2