Print…
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451450-1G OR451450-5G
APOSOR451450-1GEA 69.6 EUR
APOSOR451450-1G APOSOR451450-5G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Fórmula: C₆H₆N₄·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25371291
Número CAS: 1431970-26-1