Print…
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451441-1G OR451441-5G
APOSOR451441-1GEA 63.8 EUR
APOSOR451441-1G APOSOR451441-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Fórmula: C₄H₆ClN₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15142897
Número CAS: 1197235-09-8