Print…
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451440-10G OR451440-1G OR451440-5G
APOSOR451440-10GEA 179 EUR
APOSOR451440-10G APOSOR451440-1G APOSOR451440-5G
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Fórmula: C₃H₄BrN₃·BrH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08456823
Número CAS: 16461-99-7