Print…
(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451424-1G OR451424-5G
APOSOR451424-1GEA 174 EUR
APOSOR451424-1G APOSOR451424-5G
(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
Fórmula: C₆H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17078885
Número CAS: 288318-31-0