4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR451423-1G
OR451423-5G
APOSOR451423-1GEA
75.4
EUR
APOSOR451423-1G
APOSOR451423-5G
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Fórmula:
C₆H₅BrOS Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD01118659 Número CAS: 29421-75-8 |