Print…
2,4-Dimethylpiperidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451416-1G OR451416-5G
APOSOR451416-1GEA 0 EUR
APOSOR451416-1G APOSOR451416-5G
2,4-Dimethylpiperidine
2,4-Dimethylpiperidine
Fórmula: C₇H₁₅N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129009
Número CAS: 6287-19-0