Print…
Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451412-1G OR451412-5G
APOSOR451412-1GEA 190 EUR
APOSOR451412-1G APOSOR451412-5G
Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₆H₇ClN₂O₂
Peso Molecular: 174.585 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03423395
Número CAS: 1003293-40-0