Print…
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451408-1G OR451408-5G
APOSOR451408-1GEA 33.5 EUR
APOSOR451408-1G APOSOR451408-5G
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12548010
Número CAS: 1248516-15-5