Print…
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451402-1G OR451402-5G
APOSOR451402-1GEA 0 EUR
APOSOR451402-1G APOSOR451402-5G
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Fórmula: C₃H₅N₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07367630
Número CAS: 34045-29-9