Print…
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR451401-1G OR451401-5G
APOSOR451401-1GEA 102 EUR
APOSOR451401-1G APOSOR451401-5G
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Fórmula: C₉H₁₀ClN₃·2ClH
Peso Molecular: 268.571 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03419439
Número CAS: 91003-86-0
UN: 3259
ADR: 8 III