Print…
Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45140-250MG OR45140-1G OR45140-5G
APOSOR45140-250MGEA 74.4 EUR
APOSOR45140-250MG APOSOR45140-1G APOSOR45140-5G
Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Sodium oxazole-2-carboxylate
Fórmula: C₄H₂NO₃·Na
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17926331
Número CAS: 1255098-88-4