Print…
3-Iodophenacyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(3-iodophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-iodophenyl)ethan-1-one
OR45138-1G OR45138-250MG
APOSOR45138-1GEA 509 EUR
APOSOR45138-1G APOSOR45138-250MG
3-Iodophenacyl bromide
3-Iodophenacyl bromide
Fórmula: C₈H₆BrIO
Peso Molecular: 324.941 g/mol
Ponto de Fusão: 62…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06666937
Número CAS: 61858-38-6
UN: 3261
ADR: 8 III