Print…
4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxyphenethyl bromide
OR45134-1G OR45134-25G OR45134-5G OR45134-10G
APOSOR45134-1GEA 22 EUR
APOSOR45134-1G APOSOR45134-25G APOSOR45134-5G APOSOR45134-10G
4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
4-(2-Bromoethyl)phenol
Fórmula: C₈H₉BrO
Ponto de Fusão: 88…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129679
Número CAS: 14140-15-9