Print…
α-Furfuryl octanoate 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451301-100G OR451301-25G OR451301-500G
APOSOR451301-100GEA 627 EUR
APOSOR451301-100G APOSOR451301-25G APOSOR451301-500G
α-Furfuryl octanoate 98+%
α-Furfuryl octanoate
Fórmula: C₁₃H₂₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209510
Número CAS: 39252-03-4