Print…
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45128-1G OR45128-250MG
APOSOR45128-1GEA 227 EUR
APOSOR45128-1G APOSOR45128-250MG
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Fórmula: C₇H₆BrIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27664804
Número CAS: 1820641-98-2