Print…
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45126-100MG OR45126-1G OR45126-250MG
APOSOR45126-100MGEA 62.5 EUR
APOSOR45126-100MG APOSOR45126-1G APOSOR45126-250MG
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fórmula: C₆H₃Cl₂N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18257114
Número CAS: 1256794-28-1