Print…
2-Bromo-6-iodoanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-iodo-2-methoxybenzene, 2-Bromo-6-iodophenyl methyl ether
OR45123-1G OR45123-250MG
APOSOR45123-1GEA 140 EUR
APOSOR45123-1G APOSOR45123-250MG
2-Bromo-6-iodoanisole
2-Bromo-6-iodoanisole
Fórmula: C₇H₆BrIO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18391617
Número CAS: 860584-68-5