Print…
3-Bromo-2-iodoanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45121-1G OR45121-5G OR45121-25G
APOSOR45121-1GEA 0 EUR
APOSOR45121-1G APOSOR45121-5G APOSOR45121-25G
3-Bromo-2-iodoanisole
3-Bromo-2-iodoanisole
Fórmula: C₇H₆BrIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18089327
Número CAS: 450412-22-3