Print…
1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR451198-5G OR451198-10G OR451198-1G
APOSOR451198-5GEA 727 EUR
APOSOR451198-5G APOSOR451198-10G APOSOR451198-1G
1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride 98%
1-Cyclopentylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09064935
Número CAS: 952201-42-2