Print…
4-Bromo-2-iodoanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-iodo-1-methoxybenzene, 4-Bromo-2-iodophenyl methyl ether
OR45119-1G OR45119-250MG OR45119-5G
APOSOR45119-1GEA 29 EUR
APOSOR45119-1G APOSOR45119-250MG APOSOR45119-5G
4-Bromo-2-iodoanisole
4-Bromo-2-iodoanisole
Fórmula: C₇H₆BrIO
Ponto de Fusão: 64…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13186707
Número CAS: 98273-59-7