1-Phenylcyclobutanamine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR451172-100MG
OR451172-1G
OR451172-250MG
APOSOR451172-100MGEA
256
EUR
APOSOR451172-100MG
APOSOR451172-1G
APOSOR451172-250MG
1-Phenylcyclobutanamine
1-Phenylcyclobutanamine
Fórmula:
C₁₀H₁₃N Peso Molecular: 147.217 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08444192 Número CAS: 17380-77-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...