Print…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451159-1G OR451159-250MG OR451159-5G OR451159-10G
APOSOR451159-1GEA 42.2 EUR
APOSOR451159-1G APOSOR451159-250MG APOSOR451159-5G APOSOR451159-10G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-methanol
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-methanol
Fórmula: C₉H₁₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779441
Número CAS: 17159-82-9