Print…
8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451150-1G OR451150-250MG
APOSOR451150-1GEA 0 EUR
APOSOR451150-1G APOSOR451150-250MG
8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Fórmula: C₉H₁₅BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847773
Número CAS: 74286-87-6