Print…
2-Iodo-6-nitrophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-3-iodonitrobenzene
OR45114-1G OR45114-250MG OR45114-5G
APOSOR45114-1GEA 186 EUR
APOSOR45114-1G APOSOR45114-250MG APOSOR45114-5G
2-Iodo-6-nitrophenol 97%
2-Iodo-6-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄INO₃
Ponto de Fusão: 109…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00859244
Número CAS: 13073-26-2