Print…
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451125-1G OR451125-250MG
APOSOR451125-1GEA 603 EUR
APOSOR451125-1G APOSOR451125-250MG
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₇H₁₁IO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20257322
Número CAS: 98431-45-9