Print…
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
OR451122-1G OR451122-5G
APOSOR451122-1GEA 241 EUR
APOSOR451122-1G APOSOR451122-5G
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20485946
Número CAS: 220145-21-1