Print…
4-Cyclopropyl-benzenemethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Cyclopropylphenyl)methanol
OR451111-5G OR451111-1G OR451111-250MG
APOSOR451111-5GEA 866 EUR
APOSOR451111-5G APOSOR451111-1G APOSOR451111-250MG
4-Cyclopropyl-benzenemethanol 97%
4-Cyclopropyl-benzenemethanol
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06802675
Número CAS: 454678-87-6