Print…
(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR451103-1G OR451103-250MG
APOSOR451103-1GEA 190 EUR
APOSOR451103-1G APOSOR451103-250MG
(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11113046
Número CAS: 149715-46-8