Print…
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (1-(3-Bromophenyl)cyclobutyl)methanamine
OR451073-1G OR451073-250MG
APOSOR451073-1GEA 543 EUR
APOSOR451073-1G APOSOR451073-250MG
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine 95%
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine
Fórmula: C₁₁H₁₄BrN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11642693
Número CAS: 915690-61-8