Print…
1-Benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR451024-1G OR451024-250MG
APOSOR451024-1GEA 727 EUR
APOSOR451024-1G APOSOR451024-250MG
1-Benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride 95%
1-Benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16293358
Número CAS: 1307683-81-3